Drukuj
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9489-1G PC9489-250MG
APOSPC9489-1GEA 435 PLN
APOSPC9489-1G APOSPC9489-250MG
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid
Formuła: C₁₀H₈F₃NO₃
Temp. topnienia: 134…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00029782
Numer CAS: 17794-48-8