Drukuj
6-Fluoro-DL-tryptophan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 6-Fluoro-DL-tryptophan
PC9477-1G PC9477-250MG
APOSPC9477-1GEA 1280 PLN
APOSPC9477-1G APOSPC9477-250MG
6-Fluoro-DL-tryptophan
6-Fluoro-DL-tryptophan
Formuła: C₁₁H₁₁FN₂O₂
MW: 222.22 g/mol
Temp. topnienia: 280…285 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005653
Numer CAS: 7730-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-788-6