Drukuj
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-[4-(Trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-5-carboxylic acid
PC9476-1G PC9476-500MG PC9476-5G
APOSPC9476-1GEA 859 PLN
APOSPC9476-1G APOSPC9476-500MG APOSPC9476-5G
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₁₀F₃NO₃
MW: 297.24 g/mol
Temp. topnienia: 251…253 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243721
Numer CAS: 338783-75-8