Drukuj
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-5-carboxylic acid
PC9474-1G PC9474-500MG PC9474-5G
APOSPC9474-1GEA 853 PLN
APOSPC9474-1G APOSPC9474-500MG APOSPC9474-5G
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₁₀F₃NO₃
MW: 297.24 g/mol
Temp. topnienia: 204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00139896
Numer CAS: 338783-19-0