Drukuj
2-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-3-carboxylic acid
PC9471-1G PC9471-100MG PC9471-250MG
APOSPC9471-1GEA 911 PLN
APOSPC9471-1G APOSPC9471-100MG APOSPC9471-250MG
2-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
2-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₁₀F₃NO₃
MW: 297.24 g/mol
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00139983
Numer CAS: 338754-66-8