Drukuj
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9465-1G PC9465-500MG
APOSPC9465-1GEA 4000 PLN
APOSPC9465-1G APOSPC9465-500MG
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formuła: C₁₃H₁₀F₆N₂OS
Temp. topnienia: 59…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172636
Numer CAS: 318239-53-1