Drukuj
{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9464-1G PC9464-500MG PC9464-5G
APOSPC9464-1GEA 2670 PLN
APOSPC9464-1G APOSPC9464-500MG APOSPC9464-5G
{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol 97%
{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol
Formuła: C₁₃H₁₀F₆N₂O₂
MW: 340.23 g/mol
Temp. topnienia: 81…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172663
Numer CAS: 318469-40-8