Drukuj
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9463-1G PC9463-500MG
APOSPC9463-1GEA 3330 PLN
APOSPC9463-1G APOSPC9463-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₈F₆N₂O₃
Temp. topnienia: 192…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01936007
Numer CAS: 158712-29-9