Drukuj
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9461-1G PC9461-500MG PC9461-5G
APOSPC9461-1GEA 2670 PLN
APOSPC9461-1G APOSPC9461-500MG APOSPC9461-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₃H₈F₆N₂O₂
MW: 338.21 g/mol
Temp. topnienia: 81…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00243685
Numer CAS: 158712-22-2