Drukuj
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
PC9457-100G PC9457-25G PC9457-5G
APOSPC9457-100GEA 493 PLN
APOSPC9457-100G APOSPC9457-25G APOSPC9457-5G
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Formuła: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
Temp. topnienia: 114…118 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00233313
Numer CAS: 211693-73-1