Drukuj
3-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)butanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9455-1G PC9455-500MG PC9455-5G
APOSPC9455-1GEA 1380 PLN
APOSPC9455-1G APOSPC9455-500MG APOSPC9455-5G
3-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)butanoic acid 97%
3-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)butanoic acid
Formuła: C₁₂H₁₄F₃NO₄S
Temp. topnienia: 127…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173010
Numer CAS: 250714-85-3