Drukuj
7-Fluoroindol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9454-1G PC9454-5G PC9454-25G
APOSPC9454-1GEA 116 PLN
APOSPC9454-1G APOSPC9454-5G APOSPC9454-25G
7-Fluoroindol 98%
7-Fluoroindol
Formuła: C₈H₆FN
Temp. topnienia: 60…65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074502
Numer CAS: 387-44-0