Drukuj
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9448-1G PC9448-500MG PC9448-5G
APOSPC9448-1GEA 1380 PLN
APOSPC9448-1G APOSPC9448-500MG APOSPC9448-5G
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide
Formuła: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Temp. topnienia: 62…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00232083
Numer CAS: 338424-38-7