Drukuj
Kwas 3-amino-4-fluorobenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-4-fluorobenzoic Acid
PC9442-5G PC9442-100G PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA 110 PLN
APOSPC9442-5G APOSPC9442-100G APOSPC9442-25G
Kwas 3-amino-4-fluorobenzoesowy
Kwas 3-amino-4-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Temp. topnienia: 182…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130055
Numer CAS: 2365-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 219-122-2