Drukuj
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
PC9440-25G PC9440-5G
APOSPC9440-25GEA 1910 PLN
APOSPC9440-25G APOSPC9440-5G
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₁FO₂
Temp. topnienia: 96…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173650
Numer CAS: 56442-17-2