Drukuj
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9433-1G PC9433-250MG
APOSPC9433-1GEA 1100 PLN
APOSPC9433-1G APOSPC9433-250MG
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01936001
Numer CAS: 109925-42-0