Drukuj
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9420-1G PC9420-10G
APOSPC9420-1GEA 437 PLN
APOSPC9420-1G APOSPC9420-10G
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formuła: C₉H₇F₃N₂O
Temp. topnienia: 88…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00204216
Numer CAS: 175277-60-8