Drukuj
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9408-1G PC9408-250MG PC9408-500MG
APOSPC9408-1GEA 2690 PLN
APOSPC9408-1G APOSPC9408-250MG APOSPC9408-500MG
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate
Formuła: C₁₃H₁₄FNO₄
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00202776
Numer CAS: 318247-24-4