3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
PC9405-1G
PC9405-5G
APOSPC9405-1GEA
870
PLN
APOSPC9405-1G
APOSPC9405-5G
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formuła:
C₁₀H₆ClF₃N₂O Temp. topnienia: 34…35 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084969 Numer CAS: 175205-63-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |