Drukuj
Methyl 5-Cyano-1,6-Dihydro-1-(4-Fluorophenyl)-4-Methyl-6-Pyridazinone-3-Carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9404-1G PC9404-500MG
APOSPC9404-1GEA 4000 PLN
APOSPC9404-1G APOSPC9404-500MG
Methyl 5-Cyano-1,6-Dihydro-1-(4-Fluorophenyl)-4-Methyl-6-Pyridazinone-3-Carboxylate 97%
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate
Formuła: C₁₄H₁₀FN₃O₃
Temp. topnienia: 163…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01315976
Numer CAS: 339018-13-2