Drukuj
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 4-chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazine-3-carboxylate
PC9398-1G PC9398-500MG
APOSPC9398-1GEA 3280 PLN
APOSPC9398-1G APOSPC9398-500MG
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formuła: C₁₃H₈ClF₃N₂O₃
MW: 332.67 g/mol
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00141148
Numer CAS: 129109-18-8