Drukuj
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9394-1G PC9394-500MG
APOSPC9394-1GEA 4000 PLN
APOSPC9394-1G APOSPC9394-500MG
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate
Formuła: C₁₂H₁₁Cl₂F₃N₂O₂
Temp. topnienia: 84…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664157
Numer CAS: 251310-42-6