Drukuj
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9390-1G PC9390-500MG PC9390-5G
APOSPC9390-1GEA 2030 PLN
APOSPC9390-1G APOSPC9390-500MG APOSPC9390-5G
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate
Formuła: C₁₈H₁₃FN₂O₂
Temp. topnienia: 154…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00232259
Numer CAS: 339010-38-7