Drukuj
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9389-1G PC9389-500MG
APOSPC9389-1GEA 3020 PLN
APOSPC9389-1G APOSPC9389-500MG
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
Formuła: C₁₅H₁₃ClF₃N₃O₂S
Temp. topnienia: 149…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00180791
Numer CAS: 321430-29-9