Drukuj
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Oxalic monohydrazide mono(3-trifluoromethyl)anilide
PC9383-1G PC9383-500MG PC9383-5G
APOSPC9383-1GEA 1380 PLN
APOSPC9383-1G APOSPC9383-500MG APOSPC9383-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formuła: C₉H₈F₃N₃O₂
MW: 247.18 g/mol
Temp. topnienia: 199…201 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00122710
Numer CAS: 324016-20-8