Drukuj
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
PC9381-25G PC9381-10G PC9381-100G PC9381-5G
APOSPC9381-25GEA 545 PLN
APOSPC9381-25G APOSPC9381-10G APOSPC9381-100G APOSPC9381-5G
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene 97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Temp. topnienia: 30…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115859
Numer CAS: 206362-80-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II