Drukuj
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Fluorobenzenesulphamido)-4-methylpentanoic acid
PC9373-1G PC9373-500MG PC9373-5G
APOSPC9373-1GEA 1090 PLN
APOSPC9373-1G APOSPC9373-500MG APOSPC9373-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Formuła: C₁₂H₁₆FNO₄S
Temp. topnienia: 124…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172812
Numer CAS: 251097-25-3