Drukuj
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Fluorobenzenesulphamido)-3-methylbutyric acid
PC9372-1G PC9372-5G
APOSPC9372-1GEA 911 PLN
APOSPC9372-1G APOSPC9372-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid
Formuła: C₁₁H₁₄FNO₄S
Temp. topnienia: 159…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664351
Numer CAS: 250714-79-5