Drukuj
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-[(4-Fluoropheny)lthio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
PC9368-1G PC9368-500MG
APOSPC9368-1GEA 2550 PLN
APOSPC9368-1G APOSPC9368-500MG
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₂H₈F₄N₂OS
Temp. topnienia: 61…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01935982
Numer CAS: 321848-46-8