Drukuj
2,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9367-1G PC9367-10G PC9367-5G
APOSPC9367-1GEA 110 PLN
APOSPC9367-1G APOSPC9367-10G APOSPC9367-5G
2,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
2,4,5-Trifluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₅F₃O₂
Temp. topnienia: 184…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061211
Numer CAS: 247170-17-8