Drukuj
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9366-1G PC9366-500MG PC9366-5G
APOSPC9366-1GEA 1350 PLN
APOSPC9366-1G APOSPC9366-500MG APOSPC9366-5G
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline
Formuła: C₁₂H₁₀FNS
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00172068
Numer CAS: 24900-69-4