Drukuj
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9360-1G PC9360-5G
APOSPC9360-1GEA 1140 PLN
APOSPC9360-1G APOSPC9360-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 97%
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formuła: C₁₁H₆FNO₂
Temp. topnienia: 210…212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00139244
Numer CAS: 50691-04-8