Drukuj
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4'-Fluoro-2-[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylthio]acetophenone
PC9357-1G PC9357-500MG PC9357-5G
APOSPC9357-1GEA 2670 PLN
APOSPC9357-1G APOSPC9357-500MG APOSPC9357-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Formuła: C₁₃H₁₃FN₂O₂S
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215160
Numer CAS: 338422-62-1