Drukuj
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9353-1G PC9353-5G
APOSPC9353-1GEA 1430 PLN
APOSPC9353-1G APOSPC9353-5G
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formuła: C₁₀H₅FN₄O₂
Temp. topnienia: 242…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00794272
Numer CAS: 338982-40-4