Drukuj
Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-fluoropropionate
PC9352-100G PC9352-25G PC9352-5G
APOSPC9352-100GEA 501 PLN
APOSPC9352-100G APOSPC9352-25G APOSPC9352-5G
Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Ethyl-2-fluoropropionate
Formuła: C₅H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 121…125 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320801
Numer CAS: 349-43-9
Jednostka: 3272
ADR: 3,III