Drukuj
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
PC9343-1G PC9343-5G
APOSPC9343-1GEA 656 PLN
APOSPC9343-1G APOSPC9343-5G
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole
Formuła: C₈H₃F₂NO₂
MW: 183.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792418
Numer CAS: 135132-34-2