Drukuj
2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9342-10G PC9342-1G PC9342-5G
APOSPC9342-10GEA 3630 PLN
APOSPC9342-10G APOSPC9342-1G APOSPC9342-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)indole 97%
2-(3,4-Difluorophenyl)indole
Formuła: C₁₄H₉F₂N
MW: 229.23 g/mol
Temp. topnienia: 170…173 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 68290-36-8