Drukuj
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9337-1G PC9337-250MG
APOSPC9337-1GEA 2210 PLN
APOSPC9337-1G APOSPC9337-250MG
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol
Formuła: C₁₂H₁₃FN₂OS
Temp. topnienia: 124…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215148
Numer CAS: 338422-40-5