Drukuj
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9334-1G PC9334-500MG PC9334-5G
APOSPC9334-1GEA 1380 PLN
APOSPC9334-1G APOSPC9334-500MG APOSPC9334-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide
Formuła: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
Temp. topnienia: 107…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215161
Numer CAS: 338751-50-1