Drukuj
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)-3-methoxybenzaldehyde
PC9333-10G PC9333-1G PC9333-5G
APOSPC9333-10GEA 3790 PLN
APOSPC9333-10G APOSPC9333-1G APOSPC9333-5G
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Formuła: C₁₅H₁₃FO₃
Temp. topnienia: 80…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00202628
Numer CAS: 321432-05-7