Drukuj
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9324-25G PC9324-5G PC9324-10G
APOSPC9324-25GEA 1010 PLN
APOSPC9324-25G APOSPC9324-5G APOSPC9324-10G
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃F₃O
Temp. Wrzenia: 165 °C
Gęstość: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083538
Numer CAS: 126202-23-1
Jednostka: 1989
ADR: 3,III