Drukuj
Ethyl 2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9315-1G PC9315-250MG
APOSPC9315-1GEA 1290 PLN
APOSPC9315-1G APOSPC9315-250MG
Ethyl 2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate
Formuła: C₁₇H₁₅F₃N₂O₃
Temp. topnienia: 106…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00974992
Numer CAS: 338392-12-4