Drukuj
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9307-25G PC9307-5G
APOSPC9307-25GEA 2550 PLN
APOSPC9307-25G APOSPC9307-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₃IN
Temp. topnienia: 92…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458134
Numer CAS: 161320-00-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III