Drukuj
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
PC9293-25G PC9293-5G
APOSPC9293-25GEA 327 PLN
APOSPC9293-25G APOSPC9293-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₅BF₂O₂
Temp. topnienia: 147…149 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00792436
Numer CAS: 162101-25-9