Drukuj
6-Fluoro-o-toluonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9287-1G PC9287-5G PC9287-10G
APOSPC9287-1GEA 110 PLN
APOSPC9287-1G APOSPC9287-5G APOSPC9287-10G
6-Fluoro-o-toluonitrile 99%
6-Fluoro-o-toluonitrile
Formuła: C₈H₆FN
Temp. topnienia: 43…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660277
Numer CAS: 198633-76-0