Drukuj
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-6-methylbenzoic acid
PC9286-1G PC9286-25G PC9286-5G
APOSPC9286-1GEA 110 PLN
APOSPC9286-1G APOSPC9286-25G APOSPC9286-5G
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
6-Fluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.1400 g/mol
Temp. topnienia: 119…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658162
Numer CAS: 90259-27-1