Drukuj
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-6-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolualdehyde, 6-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC9285-1G PC9285-25G PC9285-5G
APOSPC9285-1GEA 232 PLN
APOSPC9285-1G APOSPC9285-25G APOSPC9285-5G
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde 98%
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258962
Numer CAS: 117752-04-2