Drukuj
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(3-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
PC9278-1G PC9278-5G PC9278-25G
APOSPC9278-1GEA 261 PLN
APOSPC9278-1G APOSPC9278-5G APOSPC9278-25G
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.0300 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258961
Numer CAS: 202000-99-5