Drukuj
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-fluorobenzene
PC9276-1G PC9276-5G PC9276-25G
APOSPC9276-1GEA 110 PLN
APOSPC9276-1G APOSPC9276-5G APOSPC9276-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Temp. Zapłonu: 106 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09258959
Numer CAS: 216755-57-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III