2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
PC9265-25G
PC9265-5G
PC9265-100G
APOSPC9265-25GEA
124
PLN
APOSPC9265-25G
APOSPC9265-5G
APOSPC9265-100G
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
Formuła:
C₇H₃BrClF₃ Temp. Wrzenia: 179…180 °C Temp. topnienia: 18…20 °C Gęstość: 1,759 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010308 Numer CAS: 344-65-0 |